Principaux documents
8.18017
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
212-142-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
275 °C
Puissance
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point 1 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
Clé InChI
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup