Principaux documents
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
225-306-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
188-191 °C
Température de transition
flash point >150 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(C)C(=O)O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1