Documents
470627
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
98%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, 2,2-Bis(methylol)butanoic acid, 2,2-Dimethylolbutyric acid, Dimethylolbutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C(CH2OH)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Pf
109-112 °C (lit.)
Solubilité
acetone: 18 wt. % at 40 °C
Chaîne SMILES 
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for making water soluble polyurethanes and polyesters.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1