Key Documents
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H32O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
220-941-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
liquid
Puissance
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
98-99 °C/2.7 hPa
Pf
-75.5 °C
Température de transition
flash point 109 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Clé InChI
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup