Principaux documents
333859
Sigma-Aldrich
Orthosilicate de tétraéthyle
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ester tétraéthylique de l'acide orthosilicique, TEOS, Tétraéthoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
Si(OC2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.33
Beilstein:
1422225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
7.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tetraethyl orthosilicate (TEOS) is an inorganic material used as a precursor for the synthesis of silica-based materials by methods such as sol gel technique, due to its high affinity to water. It can also be used in the synthesis of blended membranes.[1][2][3]
Application
Couramment utilisé comme précurseur dans la préparation de xérogel
Interagit avec la dodécylamine dans la formation de composés d'intercalation de magadiite-H+ et utilisé dans une étude portant sur des verres bioactifs comprenant un mélange de métaux.
TEOS is majorly used as a silicon source in the synthesis of silicon oxide which can be further used in a variety of optoelectronics based applications.[4] It can also be used in the formation of hybrid coatings for potential usage in corrosion protection.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Deposition of thick TEOS PECVD silicon oxide layers for integrated optical waveguide applications
Bulla DAP and Morimoto NI
Thin Solid Films, 334, 60-64 (1998)
A performance evaluation of direct methanol fuel cell using impregnated tetraethyl-orthosilicate in cross-linked polymer membrane
Jung DH, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 26(12), 1263-1269 (2001)
Fabrication of tunable silica-mineralized nanotubes using flagella as bio-templates
Jo W, et al.
Nanotechnology, 23(5) (2012)
Sol-gel-derived hybrid coatings for corrosion protection
Chou TP, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 26(1-3), 321-327 (2003)
Deposition of thick TEOS PECVD silicon oxide layers for integrated optical waveguide applications
Bulla DAP and Morimoto NI
Thin Solid Films, 334(1-2), 60-64 (1998)
Articles
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Afficher tout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf