Key Documents
8.09733
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-340-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.34 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C (DIN 51794)
Puissance
2860 mg/kg LD50, oral (Rat)
16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-5 % (v/v)
Point d'ébullition
200-209 °C
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 71 °C
Solubilité
0.045 g/L
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clé InChI
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup