I1804
Indan
95%
Synonyme(s) :
Hydrindene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Pf
−51 °C (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
Clé InChI
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup