Principaux documents
8.07339
Sigma-Aldrich
Platinum/charcoal activated
10% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Platinum/charcoal activated (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
250 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3