206164
Rhodium on carbon
extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonyme(s) :
Rh
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)