Principaux documents
8.04789
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinone hemihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6N2O · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-436-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<24 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
Pf
58 °C
Température de transition
flash point 265 °C
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
509.0 °F
Point d'éclair (°C)
265 °C