8.03296
Epichlorohydrine
for synthesis
Synonyme(s) :
Epichlorohydrine, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
16.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
385 °C
Puissance
90 mg/kg LD50, oral (Rat)
515 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.8-21 % (v/v)
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 28 °C
Solubilité
65.9 g/L
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
ClCC1OC1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Water-insoluble β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers for removal of pollutants: This review article discusses the use of β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers in sorption processes to remove pollutants from aqueous solutions (N Morin-Crini, P Winterton, S Fourmentin, 2018, Progress in Polymer Science).
- Eco-efficiency improvements in the propylene-to-epichlorohydrin process: This research provides an analysis of improving the eco-efficiency of the propylene-to-epichlorohydrin production process, which is crucial for industrial applications like windmill blade manufacture (Ł Madej, AA Kiss, 2023, Journal of Chemical Technology & Biotechnology).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.178 - 1.182
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C