Principaux documents
8.02505
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-Cinnamaldehyde, trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
203-213-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
251 °C/960 hPa
Pf
-8 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Clé InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.051
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - Pensky-Martens closed cup