239968
trans-Cinnamaldehyde
≥99%
Synonyme(s) :
trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.622 (lit.)
pb
250-252 °C (lit.)
Pf
−9-−4 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Clé InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup