666125
Urea Transporter B Inhibitor, UTBinh-14
Synonyme(s) :
Urea Transporter B Inhibitor, UTBinh-14, 3-(4-Ethylphenylsulfonyl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine, UT-B Inhibitor, UTB Inhibitor, UTBinh14, 3-((4-Ethylphenyl)sulfonyl)-N-(2-thienylmethyl)thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
urea transporter B
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Yao, C., et al. 2012. J. Am. Soc. Nephrol.23, 1210.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable