Documents
5.89584
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.5%, anhydrous
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.5%
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (completely)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup