569399-M
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
Diacylglycerol derivative.
Synonyme(s) :
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t39-/m0/s1
Clé InChI
NSXLMTYRMFVYNT-IUJDHQGTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase C
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Go, M., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.144, 598.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3