495414
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C.
Synonyme(s) :
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, OAG, PKC Activator III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Clé InChI
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Ca2+-dependent protein kinase C
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Benz, I., et al. 1992. J. Membr. Biol. 130, 183.
Haeffner, E.W., and Wittmann, U. 1992. J. Lipid Mediat.5, 237.
Gilmore, T., and Martin, G.S. 1983. Nature306, 487.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable