551850
Quinacrine dihydrochloride
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
Synonyme(s) :
Mepacrine, 6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
Clé InChI
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol. 252, 117.
Sargent, C.A., et al 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 1161.
Voorhis, B.J., et al. 1992. Invertebr. Reprod. Dev.21, 33.
Murakami, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 714.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3