Principaux documents
528824
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor XIV
The PARP Inhibitor XIV, also referenced under CAS 1104546-89-5, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
PARP Inhibitor XIV, 4-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinoline-1,3-dione, BYK204165
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c(ccc1)\C=C2\c3c(cccc3)C(=O)NC\2=O)C
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
Clé InChI
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Description générale
A cell-permeable isoquinolinedione compound that potently inhibits PARP-1 activity (pIC50 = 7.35; IC50 = 45 nM) in a NAD+-competitive and reversible manner, while affecting PPAR-2 activity with a 100-fold lower potency. Selectively inhibits PARP-1-mediated cellular PAR formation and is of little effect against PAR formation in fibroblasts derived from parp-1(-/-) mice. Its in vivo application is limited by a poor aqueous solubility (~9 µM).
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Eltze, T., et al. 2008. Mol. Pharmacol.74, 1587.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable