Documents
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
Synonyme(s) :
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C180H291N55O48S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
4057.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
Autres remarques
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable