5.06416
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1
Synonyme(s) :
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1, (D)-H₂N-RRRQRRKKRGY-GG-TGFEGDHWIEFTANFVNT-CO₂H, Atg6 Activator II, Beclin-1-GAPR-1 Interaction Blocker II, Vps30 Activator II
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GAPR-1/GLIPR2
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable