5.06048
TAT-Beclin-1
≥97% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Atg6 Activator I, Beclin1-GAPR-1 Interaction Blocker I, Vps30 Activator I, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-TNVFNATFEIWHDGEFGT-CO₂H, Autophagy Inducer IV
About This Item
Produits recommandés
product name
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1,
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GAPR-1/GLIPR2
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable