Principaux documents
5.05986
Sigma-Aldrich
SR 95531
≥98% (HPLC), solid, GABAA receptor antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
SR95531 (Gabazine), GABA A Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531, GABAA Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17N3O3 · xHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.31 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
SR95531 (Gabazine),
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
440 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].[N+H2]=C1N(N=C(C=C1)c2ccc(cc2)OC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
Clé InChI
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A selective, competitive antagonist of GABAA receptor (IC50 = 440 nM) that does not affect pentobarbitone or etomidate- induced currents even at high concentrations (~100 µM). Also shown to block glycine receptors, but with low affinity (Kb = 190 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
GABAA
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Muroi, Y., et al. 2009. Biophys. J.96, 499.
Beato, M., et al. 2007. J. Physiol.580, 171.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable