Principaux documents
5.05772
Sigma-Aldrich
Pirenzepine Dihydrochloride
Synonyme(s) :
Pirenzepine Dihydrochloride, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) M1 Antagonist, Pirenzepine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21N5O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N4(CCN(CC4)C)CC(=O)[n]1c2ncccc2[nH][c](c3c1cccc3)=O
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26)
Clé InChI
RMHMFHUVIITRHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
An antagonist selective for mAChR subtype M1. Used for studying the functional roles of M1 receptors in both central and peripheral nervous systems.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
M1
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Shirey, K., et al., 2009. J. Neurosci.29, 14271.
Pelat, M., et al., 1999. Eur.J. Pharmacol.379, 117.
Burford NT, et al. 1996. Biochem. J.315, 883.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable