487910-M
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine
Nitric oxide donor that mimics the actions of nitric oxide, including relaxation of isolated bovine coronary artery rings (EC₅₀ = 130 nM).
Synonyme(s) :
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine, SNAP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale green
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S(N=O)C(C(NC(=O)C)C(=O)O)(C)C
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
Clé InChI
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nitric oxide donor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Askew, S.C., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
Gopalkrishna, R., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27180.
Southan, E., and Garthwaite, J. 1991. Neurosci. Lett. 130, 107.
Henry, P.J., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 762.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable