475874-M
MK571, Sodium Salt
A selective, competitive antagonist of leukotriene D4 (LTD4) (Ki = 2.1 nM for inhibition of [³H]LTD4 binding to human lung membranes).
Synonyme(s) :
MK571, Sodium Salt, L 660711, Sodium Salt, (E)-3-[[[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-[[3-dimethylamino)-3-oxopropyl]thio]methyl]thio]-propanoic Acid, Sodium Salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
water: 200 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S(C(SCCC(=O)O)c1cc(ccc1)\C=C\c2nc3c(cc2)ccc(c3)Cl)CCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+
Clé InChI
AXUZQJFHDNNPFG-UXBLZVDNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Antagonist of leukotriene D4 (LTD4)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Van der Kolk, D.M., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 1727.
Jones, T.R., et al. 1989. Can. J. Physiol. Pharmacol.67, 17.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable