239824
CXCR7 Agonist, VUF11207
The CXCR7 Agonist, VUF11207 controls the biological activity of CXCR7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
CXCR7 Agonist, VUF11207, (E)-N-(3-(2-fluorophenyl)-2-methylallyl)-3,4,5-trimethoxy-N-(2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)benzamide, RDC1 agonist, CMKOR1 Agonist, CXCR-7 Agonist, CXC-R7 Agonist, RDC-1 Agonist, GPR159 Agonist
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N(CCC1N(C)CCC1)C/C(C)=C/C2=C(F)C=CC=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C27H35FN2O4/c1-19(15-20-9-6-7-11-23(20)28)18-30(14-12-22-10-8-13-29(22)2)27(31)21-16-24(32-3)26(34-5)25(17-21)33-4/h6-7,9,11,15-17,22H,8,10,12-14,18H2,1-5H3/b19-15+
Clé InChI
JVRRRKAXHMGUHZ-XDJHFCHBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CXCR7
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable