Principaux documents
1.94601
Supelco
Pyridine
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.1
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-809-9
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité:
ACS reagent
Essai:
≥99% (GC)
pb:
115 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
26.7 hPa ( 25 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
26.7 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °C
Puissance
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.81 (20 °C in H2O)
pb
115 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 17 °C
Solubilité
soluble 1000 g/L
Densité
0.982 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for analysis EMPARTA® ACS
Application
  • Vinylcyclopropane-Cyclopentene (VCP-CP) Rearrangement Enabled by Pyridine-Assisted Boronyl Radical Catalysis.: This study explores the VCP-CP rearrangement facilitated by pyridine-assisted boronyl radical catalysis, highlighting its implications for synthetic chemistry and potential applications in creating complex molecular structures efficiently (Li et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: 12.7
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup