19-160
BrdU (5-bromo-2′-désoxyuridine)
Used for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine, BrdU can be used in conjunction with anti-BrdU for immunocytochemical analysis of cell proliferation.
Synonyme(s) :
Bromodésoxyuridine
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Domaine de recherche
Tous
Tous
Produit servant à l'étude de la synthèse de l'ADN où il est incorporé dans l'ADN à la place de la thymidine ; la BrdU peut être utilisée en association avec un anticorps anti-BrdU pour l'analyse immunocytochimique de la prolifération cellulaire.
Forme physique
C9H11BrN2O5
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Immunocytochemical detection of S-phase cells in normal and neoplastic cervical epithelium by anti-BrdU monoclonal antibody
Fukuda, K, et al
Analytical and Quantitative Cytology and Histology, 12, 135-138 (1990)
Gabriel Schneebauer et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 186(7), 867-877 (2016-05-06)
In a process called silvering, European eels prepare for their long-distance migration from European freshwater systems to the Sargasso Sea for reproduction. During this journey, eels perform extended diel vertical migrations, and the concomitant changes in hydrostatic pressure significantly affect
Chang-Hoon Shin et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 27(3), 383-390 (2014-07-23)
A 15-wk feeding trial was conducted to examine the supplemental effects of Barodon on growth performance, gastrointestinal histology, feed digestibility and innate immunity in olive founder. A basal commercial diet was used as a control and two other diets were
Maduraimuthu Djanaguiraman et al.
ACS omega, 3(10), 14406-14416 (2018-11-10)
Drought is a major abiotic stress affecting crop growth and yield worldwide. Drought-induced oxidative stress results in the reduction of plant photosynthesis and reproductive success. Cerium oxide nanoparticles (nanoceria) possess potent antioxidant properties that can alleviate drought-induced oxidative stress by
S Zhang et al.
Laboratory animals, 50(3), 185-197 (2015-09-09)
Inhalation anesthesia with isoflurane is a well-established and safe method used in small laboratory animals. In most cases oxygen is used as a carrier gas for isoflurane, but room air or mixtures of oxygen with air or nitrous oxide are