Principaux documents
1.88036
Supelco
Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Synonyme(s) :
Buffer solution for strong bases for Karl Fischer titration
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C (Methanol)
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
Capacité de réaction
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 11 °C (Methanol)
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup - Methanol
Articles
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocoles
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Afficher tout