1.09439
Solution tampon
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Buffer solution pH 7.00 (20°C) (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
109 °C/1013 hPa
Pf
-5 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Caractéristiques et avantages
- Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
- Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST et jusqu'aux étalons primaires certifiés par le PTB
- Solution prête à l'emploi conditionnée en flacon scellé ou dans le nouvel emballage Titripac® pour réduire les déchets et avoir un impact positif sur l'environnement
- Produit durable se conservant pendant 3 ans
- Certificat d'analyse détaillé du lot, pour des audits efficaces
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable