Documents
17-10521
Sigma-Aldrich
Kit d'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN (forme réticulée) EZ-Magna NuCLEAR RIP
EZ-Magna Nuclear RIP (Cross-Linked) RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit is designed for the analysis of chromatin associated RNA such lncRNAs, enhancer RNAs and miRNAs.
Synonyme(s) :
Magnetic RNA-BP Immunoprecipitation, RNA-Binding Protein Immunoprecipitation
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Magna Nuclear RIP
Technique(s)
RIP: suitable
activity assay: suitable (protein interaction)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
  • Génère de la chromatine réticulée pour pouvoir analyser divers ARN associés à la chromatine
  • Une solution flexible qui s'adapte à toutes les échelles : récupérez l'ARN de millions de cellules ou de seulement 5 000 cellules
  • Le mélange de billes magnétiques avec protéine A/G et le système tampon optimisé donnent un faible bruit de fond et des rapports signal/bruit élevés
  • Convient aux analyses par RT-qPCR ou RIP-seq
  • Un jeu complet de réactifs et un protocole détaillé pour réussir du premier coup
Les kits Magna Nuclear RIP sont spécialement conçus pour permettre la découverte et l'analyse de divers ARN associés à la chromatine tels que les longs ARN non codants (ARNlnc), les ARN amplificateurs (eARN) et les micro-ARN. Ces ARN associés à la chromatine régulent souvent l'expression génique et peuvent être analysés par exemple par amplification en chaîne par polymérase quantitative après transcription inverse (RT-PCR), analyse sur puces à ADN (RIP-chip) ou séquençage de dernière génération (RIP-Seq).
La RIP nucléaire peut être réalisée sur de la chromatine dont les interactions ont été stabilisées par un traitement au formaldéhyde (forme réticulée) ou sur de la chromatine non traitée par un réactif de réticulation (forme native). Même si ces deux approches sont similaires dans le sens où elles permettent de récupérer l'ARN associé à la chromatine, les réactifs utilisés, les détails du protocole et les types d'interactions typiquement détectés sont différents. Utiliser la forme réticulée permet de capturer les complexes de plus haut poids moléculaire dans les configurations in vivo où les affinités sont parfois réduites. À l'inverse, la RIP sous forme native est censée récupérer les interactions plus directes et de plus haute affinité entre les protéines codées avec des motifs de liaison à l'ARN et les ARN candidats. Les deux approches sont souvent employées pour les protéines et les complexes protéiques que l'on comprend encore mal.
Le kit décrit ici est destiné à l'approche avec réticulation. Si l'approche native vous intéresse, rendez-vous sur la page produit du kit Magna Nuclear RIP (forme native), référence 17-10522 ou du kit EZ-Magna Nuclear RIP (forme native), référence 17-10523.
Conditionnement
Capacité du kit : 24 essais d'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN à l'aide d'un lysat nucléaire réticulé
Composants
Glycine 10X
PBS 10X
Tampon d'isolement de noyaux
Tampon de lyse pour RIP (forme réticulée)
Billes magnétiques avec protéine A/G
Tampon de dilution pour RIP nucléaire
Tampon de lavage pauvre en sels
Tampon de lavage riche en sels
Tampon de lavage au LiCl
Tampon TE
Tampon d'élution pour RIP
SDS à 10 %
EDTA 0,5 M
DNase I (exempte de RNases)
Supplément à base de DNase I
Tampon de réaction avec DNase I
Cocktail d'inhibiteurs de protéases, sans constituants d'origine animale
Inhibiteur de RNAses
Protéinase K
Anticorps et amorces de contrôle
Anticorps de contrôle négatif - IgG de souris normale
Anticorps de contrôle positif anti-EZH2
Amorces de contrôle positif correspondant à NEAT1
Amorces de contrôle négatif correspondant à l'ARNsn U1
Forme physique
Deux boîtes contenant les principaux réactifs pour générer des lysats nucléaires réticulés et effectuer 24 réactions d'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN (RIP). Plus une boîte contenant des anticorps de contrôle positif et négatif et des amorces de qPCR.
Stockage et stabilité
Dès réception, conserver les composants aux températures figurant sur les étiquettes.
Lorsqu'ils sont stockés comme indiqué, les composants du kit sont stables pendant 6 mois à partir de la date d'expédition.
Informations légales
NuCLEAR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Mengsi Hu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(11), 2732-2747 (2017-04-27)
Metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1(MALAT1) is a long non-coding RNA, broadly expressed in mammalian tissues including kidney and up-regulated in a variety of cancer cells. To date, its functions in podocytes are largely unknown. β-catenin is a key mediator
Jingyi Song et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(12) (2018-12-14)
Glioblastoma (GBM), the most common type of primary tumor in the central nervous system, is a very aggressive brain tumor with poor prognosis and a high recurrence rate. Increasing evidence suggests that human cytomegalovirus (HCMV) infection is related to GBM
Xiaoli Zhang et al.
iScience, 24(10), 103097-103097 (2021-10-09)
The serine/arginine-rich (SR) family of splicing factors plays important roles in mRNA splicing activation, repression, export, stabilization, and translation. SR-splicing factor 5 (SRSF5) is a glucose-inducible protein that promotes tumor cell growth. However, the functional role of SRSF5 in tissue
Michele Spiniello et al.
Journal of proteome research, 17(9), 3022-3038 (2018-07-05)
RNA-protein interactions are integral to the regulation of gene expression. RNAs have diverse functions and the protein interactomes of individual RNAs vary temporally, spatially, and with physiological context. These factors make the global acquisition of individual RNA-protein interactomes an essential
Michele Spiniello et al.
RNA (New York, N.Y.), 25(10), 1337-1352 (2019-07-13)
Proteins bind mRNA through their entire life cycle from transcription to degradation. We analyzed c-Myc mRNA protein interactors in vivo using the HyPR-MS method to capture the crosslinked mRNA by hybridization and then analyzed the bound proteins using mass spectrometry