Principaux documents
17-295
Sigma-Aldrich
Kit pour essai d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
Synonyme(s) :
Agarose ChIP Kit, ChIP, Chromatin enrichment, chromatin immunoprecipitation
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
EZ-ChIP
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Produit destiné à l'enrichissement de certaines régions de la chromatine qui sont immunoprécipitées avec un anticorps spécifique d'une protéine de la chromatine. Fonctionne avec tous les types de cellules eucaryotes. Le mode de détection du gène ou du promoteur recherché dans la chromatine immunoprécipitée doit être déterminé de manière empirique par le chercheur. Il est recommandé de recourir à une détection par PCR quantitative.
Conditionnement
Capacité du kit : 22 essais
Composants
Agarose avec protéine A / ADN de sperme de saumon (réf. 16-157)
Tous les tampons nécessaires
Qualité
Produit évalué en routine en utilisant un anticorps polyclonal anti-acétyl-histone H4 (réf. 06-866) pour immunoprécipiter l'histone H4 acétylée. Test suivi d'une analyse par immunoblot avec le même anticorps.
Forme physique
Contient tous les réactifs nécessaires à la réalisation de 22 réactions individuelles d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Les tampons fournis sont suffisants pour générer de la chromatine à partir de jusqu'à cinq plaques de 15 cm de cellules en culture, chaque plaque donnant jusqu'à 10 préparations de chromatine (nombre variable en fonction du type de cellule et du type d'essai).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D Pannell et al.
The EMBO journal, 19(21), 5884-5894 (2000-11-04)
Retrovirus vectors are de novo methylated and transcriptionally silent in mammalian stem cells. Here, we identify epigenetic modifications that mark retrovirus-silenced transgenes. We show that murine stem cell virus (MSCV) and human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) vectors dominantly silence
Increased expression of hepatocyte nuclear factor 6 stimulates hepatocyte proliferation during mouse liver regeneration.
Yongjun Tan, Yuichi Yoshida, Douglas E Hughes, Robert H Costa
Gastroenterology null
Epigenetic regulation of the endothelial nitric oxide synthase gene in persistent pulmonary hypertension of the newborn rat.
Xu, XF; Ma, XL; Shen, Z; Wu, XL; Cheng, F; Du, LZ
Journal of Hypertension null
A novel cis-acting element in Her2 promoter regulated by Stat3 in mammary cancer cells
Qian, Lu, et al
Biochemical and biophysical research communications null
Seed-based systematic discovery of specific transcription factor target genes.
Mrowka, R; Bluthgen, N; Fahling, M
FEBS Journal null
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Afficher tout