1.50845
LiChrospher® 100 CN (10 µm) HPLC Columns
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) Hibar® RT 250-4
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] Cyano TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChrospher® 100 CN (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
6.6% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Cyano (CN) bonding phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 20000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≥ 0.5