Principaux documents
1.51456
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
Colonne Purospher® STAR RP-18 Endcapped (5 µm)
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Colonne Purospher® STAR RP-18 Endcapped (5 µm) Hibar® RT 250-4,6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
17% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Destinées à une utilisation universelle, les colonnes HPLC Purospher® STAR RP-18 Endcapped (coiffées aux extrémités), 5 µm permettent la séparation de composés basiques, neutres et chélateurs de métaux avec des phases mobiles simples et une excellente symétrie des pics. Elles sont basées sur des particules de silice ultra pures entièrement poreuses (type B). Ces colonnes offrent une excellente stabilité d'un pH 1,5 à 10,5 sur une large plage de températures et conviennent même à des phases mobiles 100 % aqueuses. De plus, elles présentent les meilleures caractéristiques de rétention globales comme le test Tanaka l'a prouvé. Grâce à ces caractéristiques, les colonnes Purospher® STAR RP-18 Endcapped, 5 µm, offrent une souplesse d'utilisation maximale pour profiter des meilleures conditions chromatographiques pour toute séparation incluant la phase inverse.En acier inoxydable et prête à l'emploi, la colonne Purospher® STAR RP-18 Endcapped, 5 µm Hibar® RT 250-4,6 peut être raccordée à tout système HPLC.Les dimensions de la colonne, 250 mm de long × 4,6 mm de D.I., sont le choix optimal pour la séparation HPLC haute résolution d'échantillons complexes.La colonne de garde recommandée est la colonne Purospher® STAR RP-18 Endcapped (5 µm) LiChroCART 4-4, réf. : 1.50250.0001. Pour un raccordement direct à une colonne Hibar® RT, il est possible d'utiliser le support de pré-colonne pour cartouches 4-4 LiChroCART, réf. : 1.51487.0001.L'article 1.51456.1003 est un kit de validation contenant 3 colonnes HPLC Purospher® STAR RP-18 Endcapped, 3 µm Hibar® RT 250-4,6 issues de 3 lots de matériaux de base différents.Apprenez-en plus sur les colonnes HPLC et UHPLC Purospher® STARApprenez-en plus sur l'offre de colonnes HPLC Supelco et le développement de méthodes :Brochure : HPLC and UHPLC Column Selection GuideBrochure : A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Application
Destinées à être utilisées dans la séparation des aflatoxines, aldéhydes, alcaloïdes, antibiotiques, catécholamines, explosifs, oligonucléotides, esters, vitamines liposolubles, lipides, acides gras, flavonoïdes, cétones, nitrosamines, nucléosides, HAP, PCB, peptides, pesticides, phénols, phtalates, conservateurs, stéroïdes, stéroïdes métabolisés, sulfamides, édulcorants et vitamines hydrosolubles.
Caractéristiques et avantages
  • Silice ultra pure (99,999 %) pour une excellente symétrie des pics
  • Grande efficacité en matière de séparation
  • Résultats reproductibles d'un cycle à l'autre et d'un lot à l'autre
  • Meilleure performance globale selon Tanaka
  • Excellente stabilité d'un pH 1,5 à 10,5
  • Pas d'effondrement de phase en cas d'utilisation de phases mobiles très aqueuses
  • Convient aux applications de LC-MS.
Remarque sur l'analyse
Pression : ≤ 130 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 80 000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 1,0 à 3,0
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Afficher tout
Protocoles
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.