1.50083-M
manu-CART® Coupling unit for the coupling of two LiChroCART® HPLC cartridges
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
no temp limit
Niveau de qualité
Remarque sur l'analyse
Extent of testing: passes test
Informations légales
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany