1.09114
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), in ethanol, reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Synonyme(s) :
Potassium hydroxide ethanol solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Solution d'hydroxyde de potassium en éthanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
59 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C (ethanol)
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Limite d'explosivité
3.5-15.0 % (v/v) ethanol)
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.5 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
Pf
-114.5 °C (ethanol)
Température de transition
flash point 12 °C (ethanol)
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
- Voltammetric Determination: Potassium hydroxide solution in ethanol is used in voltammetric determination of antioxidants in various matrices. A recent study demonstrated its application in the voltammetric determination of the antioxidant 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (T501) in transformer oil using a graphite electrode. This method enhances the sensitivity and accuracy of antioxidant detection, crucial for ensuring the stability and performance of oils and other industrial fluids (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Caractéristiques et avantages
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Concentration en quantité de matière : 0,4975 à 0,5025 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0015 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (l'acide benzoïque, SRM 350), avec l'acide benzoïque, étalon volumétrique (réf. 1.02401), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Point d'éclair (°C)
12 °C - (ethanol)