Principaux documents
1.46697
Millipore
TSA avec neutralisant A
Neutralizer A, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi, Gélose CASO, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja avec neutralisant, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106231
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use; with safety lock)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Neutralizer A
Conditionnement
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Conditions de stockage
protect from light (Tightly closed. Dry)
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
Couleur
yellow to yellow-orange
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Le neutralisant A ICR+ est conçu pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres. Il sert à la culture et à l′isolement d′une large gamme de bactéries, levures et moisissures. La boîte au neutralisant A contient un mélange de neutralisants qui inactive les éventuels résidus de désinfectants contenant des agents actifs du type alcool (éthanol ou alcool isopropylique), aldéhyde, glucoprotamine, peroxyde d′hydrogène, acide peracétique, phénols, composés du type d′ammonium quaternaire et biguanides de polyhexaméthylène. De plus, les boîtes ICRplus (ou ICR+) sont équipées d′un couvercle verrouillable, permettant une incubation aérobie (position fermée) et anaérobie (position ventilée), et garantissant un transport sûr après le prélèvement, sans risque de voir le couvercle tomber.
Application
La boîte au neutralisant A est utilisée pour cultiver et isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators