1.46690
Minimal Glucose Agar Settle Plate
90 mm settle plates are designed for AMES test to examine chemical components for toxic/cancerogenic properties.
Synonyme(s) :
Ames Agar
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle plate
Conditionnement
box of 120 plates
Technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 20 mL
pH
7 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
industrial qc
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable