Principaux documents
1.46529
Millipore
Écouvillon ICR
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
Synonyme(s) :
Milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja avec neutralisants, bouillon trypticase soja / trypto-caséine-soja avec neutralisants, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41112601
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 100 units
pH
7.3 ( in H2O)
7.3 (20 °C in H2O)
Application(s)
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Les écouvillons ICR sont conçus pour le contrôle environnemental des surfaces sèches dans les salles propres et les isolateurs. Il s'agit d'un test qualitatif de la contamination microbiologique des surfaces testées du type présence/absence. L′écouvillon ICR est un système tout-en-un qui ne requiert qu'une seule ouverture pour le prélèvement de la surface, le rinçage et l′incubation de l′écouvillon. L′écouvillon ICR est un système à double chambre : une chambre contient le tube avec l′écouvillon pré-humidifié, l′autre chambre avec réservoir contient un milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja supplémenté en polysorbate (Tween® 80), lécithine et pyruvate, des neutralisants. Les deux chambres sont reliées par l′axe creux de l′écouvillon qui est fermé avant le prélèvement. L′enclenchement de la chambre supérieure munie du réservoir provoque l′ouverture du dispositif de fermeture. Le milieu de culture peut alors être poussé par pression jusqu′à la pointe de l′écouvillon.
Application
Les écouvillons ICR sont destinés au contrôle environnemental des surfaces sèches, par exemple aiguilles de remplissage, tubulures ou autres surfaces difficiles d′accès, dans les salles propres et les isolateurs.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
Contenu apparenté
The ICR-Swab is a swab system for environmental monitoring of dry surfaces, such as filling needles, equipment recesses, uneven surfaces and tubing in clean rooms and isolators.
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Afficher tout