Principaux documents
1.37009
SAFC
Chlorure de potassium
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-211-8
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1413 °C/1013 hPa
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de potassium est un sel minéral qui a de multiples applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans l'industrie pharmaceutique, il est par exemple utilisé dans le traitement de l'hypokaliémie ou dans la composition de solutions isotoniques pour perfusion. Le chlorure de potassium peut également servir d'agent affermissant et d'exhausteur de goût dans les aliments et les boissons.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le chlorure de potassium Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable