Principaux documents
1.24542
Millipore
Nicotinamide adénine dinucléotide, acide libre
for biochemistry NAD
Synonyme(s) :
Nicotinamide adénine dinucléotide, acide libre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H27N7O14P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
663.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-184-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
2.5-3.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
140-142 °C
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
200‑300 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
Clé InChI
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of a Highly Selective NAD(+) -Dependent Glyceraldehyde Dehydrogenase and its Application in Minimal Cell-Free Enzyme Cascades : cette recherche présente le développement d'une enzyme dépendante de la NAD+, essentielle pour les applications bioindustrielles. Elle démontre son utilité dans les cascades enzymatiques pour les procédés de biosynthèse, ce qui pourrait accroître l'efficacité des systèmes de production biotechnologiques (DOI : 10.1002/css).
Remarque sur l'analyse
Dosage (β-NAD, enzymatique à l'ADH ; calcul sur substance anhydre) : ≥ 95 %
Dosage (spectrophotométrie) : ≥ 95,0 %
Identité (spectre IR) : test réussi
Aspect : poudre fine blanc à blanc cassé, voire légèrement jaunâtre
pH (10 g/l, eau) : 2,5 à 3,0
Pic d'absorption λmax. (tampon de pH 7,0) : 259 à 261 nm
Absorptivité spécifique A1%/1 cm (λmax. ; 0,01 g/l ; tampon de pH 7,0 ; calcul sur substance anhydre) : 255 à 270
Eau (méthode de Karl Fischer) : ≤ 7,0 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable