Principaux documents
1.15036
Supelco
HPTLC plates, Cellulose F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
Cellulose F HPTLC plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cellulose matrix
glass support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 plates
Technique(s)
HPTLC: suitable
Épaisseur de la couche
60-110 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Température de stockage
2-30°C
Description générale
50 Glass plates 20 x 10 cm
Application
Glass HPTLC Cellulose F plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Liaison
Replaces: 15036-6; 15036