Principaux documents
1.08379
Millipore
Triethanolamine
GR for analysis
Synonyme(s) :
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA
About This Item
Formule linéaire :
N(CH2CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-049-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
Essai:
≥99.0% (GC)
pb:
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Pression de vapeur:
<0.01 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
325 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.6-7.2 % (v/v)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
pb
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
21 °C
Température de transition
flash point 190 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Light energy utilization and microbial catalysis for enhanced biohydrogen: Ternary coupling system of triethanolamine-mediated Fe@C-Rhodobacter sphaeroides: Triethanolamine is used to enhance light energy utilization and microbial catalysis in a novel ternary system, significantly boosting biohydrogen production efficiency (Jiang et al., 2024).
  • Purification and use of crude green glycerol from the transesterification of triglycerides in the formulation of an alcohol gel hand sanitizer: Triethanolamine is used to optimize the formulation of a novel alcohol gel hand sanitizer, enhancing its microbial effectiveness and user safety (Trindade Mazala et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: colorless to slightly yellow viscose liquid
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Ethanolamine (GC): ≤ 0.1 %
Diethanolamine (GC): ≤ 0.5 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup