Principaux documents
1.09932
Supelco
Oxalic acid solution
c(C₂H₂O₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
ethanedioic acid solution;
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Oxalic acid solution, for 1000 ml, c(C₂H₂O₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.005 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.002 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
  • Simultaneous spectrophotometric flow injection determination of phosphate and silicate.: This study details a method using oxalic acid solution in a flow injection analysis system for the simultaneous determination of phosphate and silicate, showcasing a significant advancement in analytical chemistry applications for environmental monitoring (Kozak J et al., 2015).
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable