1.09511
Lead(II)acetate paper
roll L 4.8 m, MQuant®
Synonyme(s) :
Lead(II)acetate paper chemical test strips, Lead(II)acetate paper test paper
About This Item
Produits recommandés
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Forme
solid
Analyte(s) spécifique(s)
sulfide
Conditionnement
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulfide and hydrogen sulfide. In contact with sulfide, it forms brownish black lead sulfide. This is a qualitative test paper, telling whether sulfide is in the sample or not. For a semiquantitative or quantitative result, please consider a test from our MQuant® or Spectroquant® portfolio.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3