Key Documents
1.09491
Supelco
ICP multi-element standard solution XI
for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1 A
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
Densité
1.045 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Cd (cadmium): 10 mg/l
Cr (chromium): 900 mg/l
Cu (Copper): 800 mg/l
Hg (Mercury): 8 mg/l
Ni (Nickel): 200 mg/l
Pb (lead): 900 mg/l
Zn (Zinc): 2500 mg/l
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable