1.09487
ICP multi-element standard solution XVI
(21 elements in diluted nitric acid) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densité
1.031 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Be (beryllium): 100 mg/l
Ca (calcium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 100 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Li (Lithium): 100 mg/l
Mg (Magnesium): 100 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Mo (Molydenium): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Sr (Strontium): 100 mg/l
Ti (Titanium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
V (Vanadium): 100 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable