1.09438
Solution tampon
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Buffer solution pH 10.00 (20°C) (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
10.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
110 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Caractéristiques et avantages
- Solution prête à l'emploi conditionnée en flacon scellé ou dans le nouvel emballage Titripac® pour réduire les déchets et avoir un impact positif sur l'environnement
- Produit durable se conservant pendant 3 ans
- Certificat d'analyse détaillé du lot, pour des audits efficaces
- Réalisation d'études de stabilité complètes conformément au Guide 35 de l'ISO
- Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
- Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST et jusqu'aux étalons primaires certifiés par le PTB
Informations légales
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable