Principaux documents
1.09309
Supelco
LiChrosorb® Si 100 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115709
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Gel de silice, LiChrosorb® Si 100 (10 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrosorb®
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Silica bonding phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
LiChrosorb® Si 100 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 100A for normal phase chromatography.
Remarque sur l'analyse
Pore volume: 0.98 - 1.06 ml/g
Specific surface area (BET): 290 - 340 m²/g
particle size (Malvern) (d10): 8.7 - 10.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 12.0 - 14.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 17.5 - 20.5 µm
Pressure: 10 - 16 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 25000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Informations légales
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable